Przejdź do
31682
Carpropamid
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2,2-Dichloro-N-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]-1-ethyl-3-methylcyclopropanecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18Cl3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.67
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8395957
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCC1(C(C)C1(Cl)Cl)C(=O)NC(C)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C15H18Cl3NO/c1-4-14(10(3)15(14,17)18)13(20)19-9(2)11-5-7-12(16)8-6-11/h5-10H,4H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI key
RXDMAYSSBPYBFW-UHFFFAOYSA-N
General description
Carpropamid is widely used for the control of rice blast caused by Pyricularia oryzae. Carpropamid acts by inhibiting scytalone dehydratase enzyme involved in fungal melanin biosynthesis in a phytopathogenic fungus.
Application
Carpropamid may be used as a reference standard for the determination of the analyte in river water by liquid chromatography/time-of-flight mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
342303423237051
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Environment
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cryogenic X-ray crystal structure analysis for the complex of scytalone dehydratase of a rice blast fungus and its tight-binding inhibitor, carpropamid: the structural basis of tight-binding inhibition.
Nakasako M, et al.
Biochemistry, 37(28), 9931- 9939 (1998)
Carpropamid: a rice fungicide with two modes of action.
Thieron M, et al.
Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer, 51(28), 257- 278 (1998)
A new on-line sample preparation system for the liquid chromatography/time-of-flight mass spectrometry simultaneous analysis of pesticides in river water.
Sasaki H, et al.
Analytical Sciences, 22(6), 835- 840 (2006)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
31682-100MG04061826691274