Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 201,00 zł |
Informacje o tej pozycji
201,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
260 °C/100 mmHg (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
InChI key
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| assay ≥98% (GC) | assay ≥99% | assay 98% | assay ≥98.0% (GC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitroaniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
415.4 °F - closed cup
flash_point_c
213.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 31569-250MG | 04061826689905 |