Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 211,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 555,00 zł |
Informacje o tej pozycji
211,00 zł
vapor pressure
1.33 hPa ( 142 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
500 °C
bp
>331 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
148 °C
transition temp
flash point 199 °C
solubility
0.5 g/L
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
630 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
InChI key
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 96% | assay 95% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility 0.5 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form solid | form solid | form powder | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 148 °C | mp 140-143 °C (lit.) | mp 200-207 °C (lit.) | mp 150-154 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitroanilina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
415.4 °F - closed cup
flash_point_c
213.0 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8222921000 | 04022536488035 |
| 8222920250 | 04022536488028 |