Przejdź do
296848
Ethylbenzene
anhydrous, 99.8%
Synonim(y):
NSC 406903, Phenylethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
NACRES:
NA.06
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011201
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
202-849-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1901871
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
136 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 20 °C), 19 mmHg ( 37.7 °C)
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
anhydrous
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C), 19 mmHg ( 37.7 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
810 °F
expl. lim.
6.7 %
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethylbenzene may be used as a starting material to synthesize:
  • Acetophenone via selection oxidation in the presence of potassium dichromate supported on neutral alumina and using air as the oxidizing agent.
  • Styrene via dehydrogenation over nanodiamonds in an oxygen-lean environment.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E125081.096358.01372
assay
99.8%
assay
99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
synthesis grade
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylbenzene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
target_organs
hearing organs
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?