Kluczowe dokumenty
1.09635
Supelco
Ethylbenzene
reference substance for gas chromatography
Synonim(y):
Ethylbenzene
Wybierz wielkość
5 ML
1150,00 zł
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
1150,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
202-849-4
NACRES:
NA.24
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
9.5 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
430 °C
siła działania
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
15354 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.0-7.8 % (v/v)
metody
gas chromatography (GC): suitable
Lepkość kinematyczna
0.63 cSt(40 °C)
bp
136 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
temp. przejścia
flash point 15 °C
rozpuszczalność
0.2 g/L
gęstość
0.87 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Ethylbenzene in Environmental Biodegradation: Research on the genomic diversity of Pseudomonas species capable of degrading hydrocarbons like ethylbenzene illustrates its role in bioremediation, showcasing how these bacteria can be utilized to address environmental contamination (Imperato et al., 2019).
  • Toxicokinetic Modeling of Ethylbenzene: A study focused on the impact of biological and environmental variabilities on biological monitoring highlights the importance of ethylbenzene in toxicokinetic models, enhancing our understanding of its behavior in occupational health scenarios (Berthet et al., 2010).
  • Health Impact Studies: Examination of relationships between environmental exposures to volatile organic compounds, including ethylbenzene, and biochemical liver tests applies canonical correlation analysis, aiding in the assessment of potential health risks (Liu et al., 2009).
  • Advanced Sensor Technology: The development of fully integrated sensor systems that utilize ethylbenzene as a test analyte in liquid-phase chemical detection, demonstrating the compound′s utility in enhancing sensor technology for analytical chemistry applications (Vancura et al., 2007).
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.5
Identity (IR-spectrum): conforms
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
hearing organs
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22.0 °C - closed cup