Przejdź do
293733
Benzophenone imine
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
575,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2C=NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.23
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1100371
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
technique(s)
titration: suitable
refractive index
n20/D 1.618 (lit.)
bp
151-153 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N=C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11N/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
InChI key
SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzophenone imine plays a vital role as an ammonia surrogate. It is primarily used as ammonia equivalents for the selective formation of protected primary amines. Benzophenone imine is useful as a synthetic intermediate, especially for the synthesis of glycine Schiff base.
Application
Benzophenone imine is useful for the preparation of nitrile yield dimers.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4011269492427551
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
assay
95%
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
≥99%
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Suzanne Fergus et al.
The Journal of organic chemistry, 69(14), 4663-4669 (2004-07-03)
A series of novel hexaaryl diazatrienes 5 ("nitrile ylide dimers") were synthesized directly from the corresponding diaryl ketimines 12 and dichlorotoluenes 13 in a facile one-pot synthesis. The carbene character of the nitrile ylides was investigated by varying the substituents
Lukas Lohmeyer et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(26), 5834-5845 (2020-02-06)
New redox-active 1,2,5,6-tetrakis(guanidino)-naphthalene compounds, isolable and storable in the neutral and deep-green dicationic redox states and oxidisable further in two one-electron steps to the tetracations, are reported. Protonation switches on blue fluorescence, with the fluorescence intensity (quantum yield) increasing with
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
293733-25G04061826599105
293733-5G04061826599112