Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 585,00 zł | |
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 977,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.24
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
201-682-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1424075
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine, ≥98.0% (GC)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
technique(s)
titration: suitable
color
faint yellow to dark yellow
refractive index
n20/D 1.622 (lit.)
bp
139-140 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Powiązane kategorie
General description
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine is an aromatic amine and a dye.
Application
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine (1-Dimethylaminonaphthalene) is used to study nitrate reduction by organisms. Reduction of nitrate results in the formation of nitrite, which reacts with sulfanilic acid and 1-dimethylaminonaphthalene to form a red diazo dye.
Biochem/physiol Actions
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine (1-Dimethylaminonaphthalene) is used to study nitrate reduction by organisms. Reduction of nitrate results in the formation of nitrite, which reacts with sulfanilic acid and 1-dimethylaminonaphthalene to form a red diazo dye.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Washington JA
Laboratory Procedures in Clinical Microbiology (2012)
L Ingham et al.
Zentralblatt fur Bakteriologie : international journal of medical microbiology, 279(2), 225-230 (1993-06-01)
A rapid swab method using either a dry or moist swab soaked with potassium nitrate/benzalkonium chloride solution, and a method employing a single powdered reagent were assessed as possible alternatives to the conventional test for the detection of bacterial nitrate
[Sensitivity of methods for determining nitrites].
P A Kal'tianis et al.
Laboratornoe delo, (3)(3), 27-28 (1982-01-01)
Chiharu Mizuguchi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(12), 1716-1724 (2014-10-05)
Human apolipoprotein E (apoE) isoforms exhibit different conformational stabilities and lipid-binding properties that give rise to altered cholesterol metabolism among the isoforms. Using Trp-substituted mutations and site- directed fluorescence labeling, we made a comprehensive comparison of the conformational organization of
Jonas Camillus Jeppesen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 31(46), 12699-12707 (2015-10-27)
Gel domains in lipid bilayers are structurally more complex than fluid domains. Growth dynamics can lead to noncircular domains with a heterogeneous orientational texture. Most model membrane studies involving gel domain morphology and lateral organization assume the domains to be
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D4011-100ML | 04061838261717 |
| D4011-500ML | 04061833563878 |
| D4011-25ML | 04061833563861 |
| D4011-10ML | 04061833563854 |