Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 382,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 773,00 zł |
Informacje o tej pozycji
226,00 zł
Nazwa produktu
Cyclohexene, contains 100 ppm BHT as inhibitor, ≥99.0%
vapor density
2.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
autoignition temp.
590 °F
contains
100 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
5 %
evapn. residue
≤0.01%
refractive index
n20/D 1.446
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
InChI key
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% | assay ≥96.0% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 0.811 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.811 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.811 g/mL at 25 °C (lit.) |
| autoignition temp. 590 °F | autoignition temp. - | autoignition temp. 590 °F | autoignition temp. 590 °F |
| vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) |
| bp 83 °C (lit.) | bp - | bp 83 °C (lit.) | bp 83 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?