Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 212,00 zł |
Informacje o tej pozycji
212,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.8 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
590 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.446
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
petroleum
format
neat
SMILES string
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
InChI key
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.7% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 422959-250ML | 04061832103280 |
| 44028-5ML-F | 04061832253220 |
| 44028-10ML-F | 04061832253213 |