Przejdź do
29231
Chloramphenicol Selective Supplement
powder, for yeasts, for molds, pack of 5 vials
Synonim(y):
Antibiotic supplement
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41171614
EC Number:
200-287-4
NACRES:
NA.85
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
sterility
sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pack of 5 vials
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
suitability
molds, yeasts
General description
Chloramphenicol Selective Supplement is a sterile, powdered antibiotic additive containing 50 mg of chloramphenicol per vial. It is specifically designed for microbiological applications to inhibit bacterial growth while allowing the selective isolation of yeasts and molds. Each vial is sufficient for preparing 500 mL of medium, making it ideal for use in environmental, food, beverage, and pharmaceutical testing.
Application
Chloramphenicol Selective Supplement is widely used for the selective isolation of yeasts and molds by suppressing bacterial growth, enabling the detection and enumeration of fungal species in mixed cultures. It is applied in microbiological testing across food safety, environmental monitoring, and pharmaceutical quality control to ensure accurate identification of fungal contaminants.
Packaging
package with 5 vials
Other Notes
(A vial is sufficient for 500 mL of medium)
Chloramphenicol 50 mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
534779402977093
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
molds, yeasts
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Legionella spp.
suitability
-
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
29231-5VL-F04061826594469