Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 334,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 590,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
334,00 zł
Nazwa produktu
L-(+)-Lactic acid solution, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 88-92% total acid basis
Quality Segment
assay
88-92% total acid basis
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
impurities
insoluble in ether, complies, methanol, complies (GC), residual solvents, complies, sugar and orther red. Substances, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb)
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
solubility
water: soluble(lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Application
- Pharmaceutical formulations: Research on in-situ forming PLGA implants highlights the use of L-(+)-Lactic acid solution as a solvent to reduce toxicity, underlining its critical function in pharmaceutical development and safer drug delivery systems (Ramos et al., 2024).
Other Notes
The article number 27714-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 27714-1L which is physically identical with the same exact specifications.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 88-92% total acid basis | assay ≥85% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 300 |
| solubility water: soluble(lit.) | solubility - | solubility - | solubility - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| cation traces Fe: ≤10 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| impurities insoluble in ether, complies, residual solvents, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), methanol, complies (GC), sugar and orther red. Substances, complies | impurities - | impurities ≤1% D-lactic acid | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Lactic acid solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
110 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?