Przejdź do
69780
L-(+)-Lactic acid solution
~40% in H2O
Synonim(y):
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
917,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
~40% in H2O
impurities
≤1% D-lactic acid
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Other Notes
Aqueous solutions of l(+)-Lactate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
199257L187527714
concentration
~40% in H2O
concentration
in H2O
concentration
30% in H2O (by weight)
concentration
-
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
-
impurities
≤1% D-lactic acid
impurities
-
impurities
-
impurities
insoluble in ether, complies, methanol, complies (GC), residual solvents, complies, sugar and orther red. Substances, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Lactic acid solution
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)