Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 266,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 913,00 zł |
Informacje o tej pozycji
266,00 zł
Nazwa produktu
L-(+)-Tartaric acid, puriss. p.a., reag. ISO, 99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Quality Segment
agency
Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
vapor density
5.18 (vs air)
grade
puriss. p.a.
assay
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +12.0 to +12.8°, c = 20% in H2O
autoignition temp.
797 °F
impurities
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 105 °C
mp
170-172 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade puriss. p.a. | grade puriss. | grade - | grade - |
| assay 99.5-101.0% (calc. to the dried substance) | assay 99.7-100.5% (calc. to the dried substance) | assay ≥98% | assay ≥99.5% |
| agency Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF | agency - | agency - | agency suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form powder | form powder or crystals | form crystalline powder, crystals |
| mp 170-172 °C (lit.) | mp 168-170 °C, 170-172 °C (lit.) | mp 170-172 °C (lit.) | mp 170-172 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Tartaric acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 33801-1KG-R | 04061835562800 |
| 33801-250G-R | 04061826744109 |