Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1620,00 zł
material
Kel-F CTFE Luer lock (with slots)
needle size
(not included)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 85027
needle L
, n/a
volume
50 mL
fitting
luer lock (without slots)
compatibility
for use with Hamilton 1050TLL (PTFE Luer lock)
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| fitting luer lock (without slots) | fitting luer lock (without slots) | fitting luer lock (without slots) | fitting luer lock (without slots) |
| material Kel-F CTFE Luer lock (with slots) | material Kel-F CTFE Luer lock (with slots) | material PTFE Luer lock (with slots) | material PTFE Luer lock (with slots) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| compatibility for use with Hamilton 1050TLL (PTFE Luer lock) | compatibility for use with Hamilton 1025TLL (PTFE Luer lock) | compatibility for use with Hamilton 1002TLL (PTFE Luer lock) | compatibility - |
| volume 50 mL | volume 25 mL | volume 2.5 mL | volume 50 μL |
| needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, PTFE luer lock
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 26213 | 04061832873954 |