Przejdź do
244813
Reactive Blue 4
Dye content 35 %
Synonim(y):
1-Amino-4-[3-(4,6-dichlorotriazin-2-ylamino)-4-sulfophenylamino]anthraquinone-2-sulfonic acid, Procion® blue MX-R
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
953,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H14Cl2N6O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
637.43
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
61205
EC Number:
236-363-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
602258
953,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 35%
λmax
595 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1c(cc(Nc2ccc(c(Nc3nc(Cl)nc(Cl)n3)c2)S(O)(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c14)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H14Cl2N6O8S2/c24-21-29-22(25)31-23(30-21)28-12-7-9(5-6-14(12)40(34,35)36)27-13-8-15(41(37,38)39)18(26)17-16(13)19(32)10-3-1-2-4-11(10)20(17)33/h1-8,27H,26H2,(H,34,35,36)(H,37,38,39)(H,28,29,30,31)
InChI key
RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... P2rx1(25505)
General description
Reactive blue 4 (C.l. 61205) is a dichlorotriazine dye also known as procion brilliant blue MX-R, procion brilliant blue M.
Application
Reactive blue dyes have been used for labeling antibodies. Such anthraquinone dyes are widely used as immobilized ligands in systems for protein separations. Reactive blue 4 is used as a tracer to assess apical leakage in dental fillings. It is routinely used to stain proteins on electrophoretic gels.
Legal Information
Procion is a registered trademark of Dystar Textilfarben GmbH & Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R8001B0149302643
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
Dye content, 35%
composition
Dye content, ~40-65%
composition
Dye content, ~50%
composition
Dye content, 60%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
rat ... P2rx1(25505)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... PTPN1(5770), PTPRF(5792)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
244813-25G04061825770123