Przejdź do
R8001
Remazol Brilliant Blue R
Powder
Synonim(y):
Reactive Blue 19
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H16N2Na2O11S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
626.54
Colour Index Number:
61200
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
EC Number:
219-949-9
MDL number:
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Remazol Brilliant Blue R, anthraquinone dye
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~40-65%
solubility
water: 1 mg/mL, blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(Nc4cccc(c4)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H18N2O11S3.2Na/c23-20-17(37(29,30)31)11-16(18-19(20)22(26)15-7-2-1-6-14(15)21(18)25)24-12-4-3-5-13(10-12)36(27,28)9-8-35-38(32,33)34;;/h1-7,10-11,24H,8-9,23H2,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
InChI key
KUIXZSYWBHSYCN-UHFFFAOYSA-L
General description
Remazol Brilliant Blue R is a hydrophobic, anthraquinone dye which has several commercial uses.
Remazol Brilliant Blue R (Cl 61200) is a hydrophobic, anthraquinone dye that has several commercial uses. It is a reactive dye that stains collagen, elastin, basement membranes, and erythrocytes.
Application
Remazol Brilliant Blue R has been used to prepare Remazol Brilliant blue (RBB)-starch agar medium to select and isolate amylolytic fungi. It has also been used to stain purified peptidoglycan for dye release assay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B0149B7920B8647
form
powder
form
powder
form
powder
form
methanol solution
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Dye content, ~40-65%
composition
Dye content, ~50%
composition
-
composition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)