Przejdź do
227358
3,4,5,6-Tetrabromophenolsulfonephthalein
Dye content 95 %
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H10Br4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
669.96
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 95%
visual transition interval
6.6-8.2, yellow to purple
λmax
426 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-14-13-18(17(23)16(22)15(14)21)29(26,27)28-19(13,9-1-5-11(24)6-2-9)10-3-7-12(25)8-4-10/h1-8,24-25H
InChI key
ARVZQGSXIKSAAY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
510998477567114359
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
composition
Dye content, 95%
composition
Dye content, 95%
composition
Dye content, 95%
composition
Dye content, 95%
visual transition interval
6.6-8.2, yellow to purple
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to purple
visual transition interval
-
visual transition interval
3.8, yellow(passes test), 3.8-5.4, yellow to blue(passes test), 4.5, green, 5.4, blue
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
227358-5G04061832338989