Przejdź do
114359
Bromocresol Green
ACS reagent, Dye content 95 %
Synonim(y):
BCG; 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ6-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14Br4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
698.01
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-972-8
Beilstein/REAXYS Number:
372527
MDL number:
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥95% (After Oxygen Combustion, silver nitrate titration)
form
powder
composition
Dye content, 95%
visual transition interval
3.8, yellow(passes test), 3.8-5.4, yellow to blue(passes test), 4.5, green, 5.4, blue
mp
225 °C (dec.) (lit.)
λmax
423 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
InChI key
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
General description
Bromocresol Green is a synthetic triphenylmethane dye that is anionic in nature. At pH 3.8-5.4, it changes color from yellow to blue-green, and is therefore, commonly used as a pH indicator.
Application
Bromocresol green serves as a pH indicator in biology and medicinal experiments.
  • It is used widely as a vital stain to study blood-brain permeability.
  • It has been used in the pH-sensitive colorimetric determination of glutamate decarboxylase activity.
  • It has also been employed in the evaluation of paper-analytical devices for colorimetric analysis of serum samples.
  • It is used as a tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis, in protein determinations, and in charge-transfer complexation processes.
  • It is used in TLC for the visualization of compounds with functional groups whose pKa is below 5.0.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17470114367B1256
description
ACS reagent, Dye content 95 %
description
-
description
90% (HPLC), ACS reagent, Dye content 90 %
description
crystalline
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline
composition
Dye content, 95%
composition
-
composition
Dye content, 90%
composition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
assay
≥95% (After Oxygen Combustion, silver nitrate titration)
assay
-
assay
90% (HPLC)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromocresol Green
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)