Przejdź do
227048
Cyclohexane
anhydrous, 99.5%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-806-2
Beilstein/REAXYS Number:
1900225
MDL number:
eCl@ss:
39010606
Assay:
99.5%
Grade:
anhydrous
Bp:
80.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
Aby zapytać o ten produkt 227048, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
assay
99.5%
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
9 %
impurities
<0.001% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
color
colorless
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclohexane is a cyclic alkane that predominantly exists in chair conformation due to higher stability.
Application
Cyclohexane may undergo oxidation using hydrogen peroxide as oxidant and in the presence of a polyoxotungstate catalyst to form cyclohexanone and cyclohexanol as the main products. Its dehydrogenation in the presence of Ni-Cu/SiO2 catalysts forms benzene in good yield.
Other Notes
The article number 227048-4X2L will be discontinued. Please order the single bottle 227048-2L which is physically identical with the same exact specifications.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-82-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Mówi się, że substancje są ze sobą mieszalne, jeśli rozpuszczają się, tworząc jednolity roztwór. Dodaj do zakładek lub pobierz naszą tabelę mieszalności dla popularnych rozpuszczalników laboratoryjnych.
Tina Gulin-Sarfraz et al.
Pharmaceutics, 11(4) (2019-04-04)
Diseases in the respiratory tract rank among the leading causes of death in the world, and thus novel and optimized treatments are needed. The lungs offer a large surface for drug absorption, and the inhalation of aerosolized drugs are a
Oxidation of cyclohexane and ethylbenzene by hydrogen peroxide over Co-substituted heteropolytungstate catalyst.
Kanjina W and Trakarnpruk W
3 Biotech, 20(2) (2017)
Nataša Šegatin et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(7) (2020-07-12)
The dielectric properties of six refined edible oils with different fatty-acid compositions were determined for oils incubated at 180 °C up to 40 h. The oil degradation was evaluated by the dielectric dispersion and dielectric loss in the frequency range
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
227048-100ML04061838780515
227048-2.5L04061838780522
227048-250ML04061837531422
227048-PZ04061823900362
227048-1L04061837531415
227048-2L04061838780539
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?