Przejdź do
22150
D-(+)-Cellobiose
≥99.0%, suitable for microbiology, Reducing sugar disaccharide
Synonim(y):
Cellobiose, Cellose, Beta-Cellobiose, D-Cellobiose, β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
442,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
699,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-436-5
Beilstein/REAXYS Number:
93795
MDL number:
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D +34±1°, 15 hr, c = 10% in H2O
mol wt
342.30 g/mol
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
mp
~235 °C (dec.), 239 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤150 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12-/m0/s1
InChI key
DKXNBNKWCZZMJT-WELRSGGNSA-N
General description
Cellobiose is a disaccharide that is a reducing sugar. It is added to culture media as a nutrient supplement, specifically as a carbohydrate source, and can be used to differentiate bacteria based on their ability to ferment cellobiose. For example, Vibrio spp. can ferment cellobiose which results in acid production and can be indicated by the pH indicator bromothymol blue, which turns yellow at acidic pH. The addition of cellobiose in the media also stimulates the initial growth of Salmonella.
Application
Cellobiose has applications as a carbohydrate source in culture media and biochemical characterization of microorganisms, based on their carbohydrate fermentation abilities
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C725291852219458
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
crystalline powder
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤150 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
~235 °C (dec.), 239 °C (dec.) (lit.)
mp
239 °C (dec.) (lit.)
mp
239 °C (dec.) (lit.)
mp
-
optical activity
[α]20/D +34±1°, 15 hr, c = 10% in H2O
optical activity
[α]/D 34±1, c = 10% (w/v) in water
optical activity
[α]/D 34±1°, c = 10 in H2O
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Cellobiose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Would Cellobiose Material No 22150 be an appropriate standard for HPLC
    1 answer
    1. This product is not intended explicitly for use in HPLC analysis. The purity of this chemical is assayed by HPLC, but it is not intended for use as an analytical standard. The item is typically used as a source of carbohydrates in culture media and as a means of characterizing microorganisms based on their carbohydrate fermentation capabilities. This material undergoes significant quality control testing for these biological applications.
      Product 91852, (D-(+)-Cellobiose, is intended for use as a analytical standard. This product may be used for D-(+)-Cellobiose quantitation in either liquid chromatography or gas chromatography applications.