Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 456,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
456,00 zł
Nazwa produktu
Amberchrom™ 50WX8, 200-400 mesh, hydrogen form
description
cross-linkage 8%
Quality Segment
form
beads
moisture
50-58%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid functional group
particle size
200-400 mesh
capacity
1.7 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
cation exchange
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| separation technique cation exchange | separation technique cation exchange | separation technique cation exchange | separation technique cation exchange |
| particle size 200-400 mesh | particle size 100-200 mesh | particle size 50-100 mesh | particle size 100-200 mesh |
| matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group |
| matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
| capacity 1.7 meq/mL by wetted bed volume | capacity 1.7 meq/mL by wetted bed volume | capacity 1.7 meq/mL by wetted bed volume | capacity 1.1 meq/mL by wetted bed volume |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amberchrom™ 50WX8
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?