To convert a cation exhcange resin from the hydrogen form to the sodium form, use two to four bed volumes of 0.5-2.0% NaCl or NaOH.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 843,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2830,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
843,00 zł
Nazwa produktu
Amberchrom™ 50WX8, hydrogen form, 50-100 mesh
description
cross-linkage 8%
Quality Segment
form
beads
moisture
50-58%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid functional group
particle size
50-100 mesh
capacity
1.7 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
cation exchange
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 50-100 mesh | particle size 100-200 mesh | particle size 50-100 mesh | particle size 100-200 mesh |
| matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) |
| separation technique cation exchange | separation technique cation exchange | separation technique cation exchange | separation technique cation exchange |
| matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group |
| form beads | form beads | form beads | form beads |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amberchrom™ 50WX8
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 217492-2.5KG | 04061838511997 |
| 217492-100G | 04061838511980 |
| 217492-500G | 04061838512000 |
-
How can I convert a cation exchange resin from the hydrogen form to the sodium form?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.