Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
380,00 zł
grade
purum p.a.
Quality Level
assay
≥90% (as Ca3(PO4)2, KT)
form
powder
impurities
≤5% water (KFT)
loss
≤10% loss on ignition, 800 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤400 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥90% (as Ca3(PO4)2, KT) | assay ≥90% (calculated on glowed substance) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade purum p.a. | grade puriss. | grade - | grade - |
| cation traces Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Fe: ≤400 mg/kg | cation traces As: ≤2 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤400 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg | cation traces - | cation traces - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤1500 mg/kg, fluoride (F-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg | anion traces - | anion traces - |
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 21223-1KG | 04061838772220 |