The particle size of this product is not determined.
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Przewidywany termin wysyłki04 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 sierpnia 2026Szczegóły
description
Merck USA index - 14, 3467
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
phosphate buffer: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[O-H]
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
General description
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description purum p.a., ≥90% (as Ca3(PO4)2, KT) | description powder, 10 μm | description powder, 5 μm |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| solubility phosphate buffer: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color white | color - | color - | color - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the particle size of hydroxyapatite?