Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | Prześlij zapytanie |
Informacje o tej pozycji
336,00 zł
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 147 g/L at 20 °C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: soluble 147 g/L at 20 °C | solubility - | solubility soluble | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 600 | Quality Level 200 |
| mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency reag. Ph. Eur. | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride dihydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?