Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
409,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: calcium
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1935 °C/1 atm (lit.)
mp
772 °C (lit.)
solubility
ethanol: very soluble(lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
General description
- Higher thermal conductivity
- Chemical and thermal stability
- Non-toxic and less corrosive
Application
- As electrolyte in the reduction of solid zirconium dioxide by electro-deoxidation.
- A raw material to prepare composite adsorbent(activated carbon/silica gel/CaCl2) for cooling and dehumidification system.
- As a catalyst to synthesize tetrahydropyranyl ethers via tetrahydropyranylation of alcohols and phenols.
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description powder, 99.99% trace metals basis | description AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis | description anhydrous, granular, ≤7.0 mm, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥93% |
| form powder | form beads | form granular |
| assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99.99% trace metals basis | assay ≥93% |
| solubility ethanol: very soluble(lit.) | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| grade anhydrous | grade synthesis grade | grade anhydrous |
| vapor pressure 0.01 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.01 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.01 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Does anyone know how to open the glass ampoule that it comes in? It's just one long tube with no neck.
1 answer-
In order to open the glass ampoule, it is recommended to use an ampoule opener such as Product Z693847 (Scienceware® Break-Safe ™ ampule opener). Here is a short video on how to use the product:
https://www.sigmaaldrich.com/video/labware/bel-art-ampule-opener.htmlAn alternative solution is to groove the bulb using a glass cutting tool such as the following:
- Ref. Z169064: diamond glass cutter
- Ref. Z150770: glass tube cutterAfter marking the circumference of the bulb evenly, grab puncture resistant gloves or nitrile gloves and a thick cloth to wrap around the bulb. The bulk can then be broken by exerting pressure on the marking with the end-user's thumb.
Note that the ampoules are intended for single use. After the bulb is broken, it is suggested to use the product at one time. It is not recommended to store unused surplus. To keep the unused product after opening, it is recommended to transfer the unused material to another clean, properly sealed container for storage.