Przejdź do
20780-U
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1701RN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
eCl@ss:
32070500
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body
needle size
26s ga (bevel tip)
feature
removable needle RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80030
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20785-U22194-U22192-U
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), glass body
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
10 μL
volume
0.5 mL
volume
5 mL
volume
1 mL
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
manufacturer/tradename
Hamilton 80030
manufacturer/tradename
Hamilton 81230
manufacturer/tradename
Hamilton 81530
manufacturer/tradename
Hamilton 81330
needle size
26s ga (bevel tip)
needle size
22 ga (bevel tip)
needle size
22 ga (bevel tip)
needle size
22 ga (bevel tip)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
20780-U04061838769060