Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 534,00 zł |
Informacje o tej pozycji
534,00 zł
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
needle type LTN (fixed)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81317
needle L
51 mm (2 in.)
volume
1 mL
compatibility
for use with Hamilton 1001LTN (fixed needle)
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
| feature needle type LTN (fixed) | feature removable needle RN | feature removable needle RN | feature removable needle RN |
| needle size 22 ga (bevel tip) | needle size 22 ga (bevel tip) | needle size 22 ga (bevel tip) | needle size 22 ga (bevel tip) |
| volume 1 mL | volume 1 mL | volume 2.5 mL | volume 5 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN (fixed needle)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?