Przejdź do
201820
Acid Red 183
Dye content 30 %
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11ClN4Na2O8S2 · xCr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.84
Colour Index Number:
18800
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-054-5
NACRES:
NA.47
form
powder
composition
Dye content, 30%
λmax
494 nm
ε (extinction coefficient)
2900 at 322 nm in H2O at 0.03 g/L, 7500 at 244 nm in H2O at 0.03 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1nn(-c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3O[Cr](O)Oc4c(cc(Cl)cc4S([O-])(=O)=O)\N=N\c13
InChI
1S/C16H13ClN4O8S2.Cr.2Na.H2O/c1-8-14(19-18-12-5-9(17)6-13(15(12)22)31(27,28)29)16(23)21(20-8)10-3-2-4-11(7-10)30(24,25)26;;;;/h2-7,22-23H,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;;1H2/q;;2*+1;/p-5
InChI key
AAKJXBYQACYFJH-UHFFFAOYSA-I
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
210633212490195251
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, 30%
composition
Dye content, 60%
composition
Dye content, 30%
composition
Dye content, 50%
λmax
494 nm
λmax
506 nm, 532 nm (2nd)
λmax
507 nm
λmax
397 nm, 508 nm (2nd)
ε (extinction coefficient)
2900 at 322 nm in H2O at 0.03 g/L
ε (extinction coefficient)
≥17000 at 529-535 nm in water at 0.02 g/L
ε (extinction coefficient)
≥15000 at 500-516 nm in water at 0.04 g/L
ε (extinction coefficient)
≥12000 at 272-278 nm in H2O at 0.01 g/L
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
201820-25G04061832338880