Merck
212490
Sigma-Aldrich
Direct Red 23
Dye content 30 %
Wybierz wielkość
50 G
758,00 zł
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
758,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H25N7Na2O10S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
813.72
Numer w indeksie barw:
29160
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
skład
Dye content, 30%
metody
microbe id | staining: suitable
λmaks.
507 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥15000 at 500-516 nm in water at 0.04 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(cc1)N=Nc2cc3c(O)cc(NC(=O)Nc4ccc5c(O)c(N=Nc6ccccc6)c(cc5c4)S([O-])(=O)=O)cc3cc2S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C35H27N7O10S2.2Na/c1-19(43)36-22-7-9-24(10-8-22)40-42-32-30(54(50,51)52)18-21-16-26(12-14-28(21)34(32)45)38-35(46)37-25-11-13-27-20(15-25)17-29(53(47,48)49)31(33(27)44)41-39-23-5-3-2-4-6-23;;/h2-18,44-45H,1H3,(H,36,43)(H2,37,38,46)(H,47,48,49)(H,50,51,52);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
NLMHXPDMNXMQBY-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Direct Red 23 consists of a diazo group and it is toxic and carcinogenic in nature.[1]
Zastosowanie
Direct Red 23 has been used to stain water-hydrated seeds.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Removal of Direct Red 23 from aqueous solution using corn stalks: Isotherms, kinetics and thermodynamic studies
Fathi MR
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 364-372 (2015)
Extensive Natural Variation in Arabidopsis Seed Mucilage Structure
Voiniciuc C
Frontiers in Plant Science, 7 (2016)
Dongbo Shi et al.
Development (Cambridge, England), 146(1) (2019-01-11)
A reduced rate of stem cell division is considered a widespread feature which ensures the integrity of genetic information during somatic development of plants and animals. Radial growth of plant shoots and roots is a stem cell-driven process that is
Amina Yaqoob et al.
PloS one, 15(3), e0230519-e0230519 (2020-03-19)
Promoters are specified segments of DNA that lead to the initiation of transcription of a specific gene. The designing of a gene cassette for plant transformation is significantly dependent upon the specificity of a promoter. Constitutive Cauliflower mosaic virus promoter
Julien Moukhtar et al.
PLoS computational biology, 15(2), e1006771-e1006771 (2019-02-12)
Plant tissue architecture and organ morphogenesis rely on the proper orientation of cell divisions. Previous attempts to predict division planes from cell geometry in plants mostly focused on 2D symmetric divisions. Using the stereotyped division patterns of Arabidopsis thaliana early