Przejdź do
19270
Butyric anhydride
purum, ≥97.0% (NT)
Synonim(y):
Butanoic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-383-4
Beilstein/REAXYS Number:
1099474
MDL number:
Assay:
≥97.0% (NT)
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.45 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
10 mmHg ( 79.5 °C)
grade
purum
assay
≥97.0% (NT)
autoignition temp.
535 °F
expl. lim.
1.1 %, 104 °F, 7.6 %, 144 °F
refractive index
n20/D 1.413
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−75-−66 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble (with decomposition)(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), water: soluble (with decomposition)(lit.)
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
anhydride, ester
SMILES string
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Application
Butyric anhydride was used in the synthesis of:
  • dibutyrylchitin, a lipophilic chitin diester[1]
  • N-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-n-butyramide[2]
  • butyric-ester derivatives of hyaluronic acid[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
19240B103551240311
assay
≥97.0% (NT)
assay
≥98.0% (T)
assay
98%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
alcohol: soluble (with decomposition)(lit.), water: soluble (with decomposition)(lit.), diethyl ether: soluble(lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), diethyl ether: slightly soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
chloroform: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), ethanol: soluble(lit.), methanol: soluble(lit.)
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.413
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
mp
−75-−66 °C (lit.)
mp
114-116 °C
mp
−75-−66 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Coradini et al.
International journal of cancer, 81(3), 411-416 (1999-04-21)
The potential clinical utility of sodium butyrate, a natural compound known to inhibit tumor-cell growth, is hampered by the difficulty of achieving effective in-vivo concentrations. The short half-life (about 5 minutes) of sodium butyrate results in rapid metabolism and excretion.
J J Kaylor et al.
Carbohydrate research, 331(4), 439-444 (2001-06-12)
The syntheses of four analogues of N4-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-L-asparagine are described. Activated carboxylic acids were reacted with 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosylamine. n-Butyric anhydride gave N-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-n-butyramide. 3-Chloropropionic anhydride was synthesized from 3-chloropropionic acid and gave N-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-3-chloropropionamide. Equilibration of the latter with ammonium bicarbonate gave N1-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-3-aminopropionamide. Succinimidyl
Xiaoning Shan et al.
International journal of pharmaceutics, 590, 119884-119884 (2020-09-21)
Poly(2-methyl-2-oxazoline) (PMOZ), poly(2-propyl-2-oxazoline) (PnPOZ) and poly(2-isopropyl-2-oxazoline) (PiPOZ) were synthesized by hydrolysis of 50 kDa poly(2-ethyl-2-oxazoline) (PEOZ) and subsequent reaction of the resulting poly(ethylene imine) with acetic, butyric and isobutyric anhydrides, respectively. These polymers were characterized by proton nuclear magnetic resonance, FTIR
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
19270-1L04061838760609
19270-250ML04061838760616