Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 578,00 zł 433,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-776-4
Beilstein/REAXYS Number:
1361528
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
433,50 zł
Cena katalogowa578,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (T)
mp
114-116 °C
solubility
alcohol: soluble(lit.), diethyl ether: slightly soluble(lit.), water: soluble(lit.)
functional group
amide
SMILES string
CCCC(N)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6)
InChI key
DNSISZSEWVHGLH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?