Przejdź do
18616
Kaolin
heavy, powder
Synonim(y):
Aluminum silicate hydroxide, Bolus, Hydrated aluminum silicate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
552,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
~Al2Si2O5(OH)4
Numer CAS:
UNSPSC Code:
11111803
NACRES:
NA.25
EC Number:
310-194-1
MDL number:
Form:
powder
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
quality
heavy
impurities
acid. or alk. react. impurities, in accordance, organic impurities, in accordance, ≤0.01% heavy metals (as Pb), ≤1% soluble in acid (as SO4)
capacity
in accordance absorption capacity
anion traces
chloride (Cl-): ≤250 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
cation traces
Ca: ≤250 mg/kg
suitability
in accordance for identity, passes test for swelling capacity
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
InChI key
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0444060609K1512
Kaolin powder
Supelco
1.04440
Kaolin
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
chloride (Cl-): ≤250 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
impurities
acid. or alk. react. impurities, in accordance, ≤0.01% heavy metals (as Pb), organic impurities, in accordance, ≤1% soluble in acid (as SO4)
impurities
≤0.001% Pb (Lead), ≤2.0% Substances soluble in hydrochloric acid
impurities
-
impurities
-
cation traces
Ca: ≤250 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
suitability
in accordance for identity, passes test for swelling capacity
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaolin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B C A Pinheiro et al.
Journal of environmental management, 118, 205-210 (2013-03-05)
This study investigates the incorporation of solid petroleum waste as raw material into a porcelain stoneware tile body, in replacement to natural kaolin material by up to 5 wt.%. Tile formulations containing solid petroleum waste were pressed and fired at 1240 °C
Salvador Cotillas et al.
Water research, 47(5), 1741-1750 (2013-01-29)
In this work, a novel integrated electrochemical process for urban wastewater regeneration is described. The electrochemical cell consists in a Boron Doped Diamond (BDD) or a Dimensionally Stable Anode (DSA) as anode, a Stainless Steel (SS) as cathode and a
Nicholas R Kunio et al.
American journal of surgery, 205(5), 505-510 (2013-03-19)
The purpose of this study was to compare standard gauze (SG) and advanced hemostatic dressings in use by military personnel in a no-hold model. A randomized, controlled trial was conducted using 36 swine. Animals underwent femoral arteriotomy, followed by 60
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
18616-25KG04061833616666
18616-5KG04061838757937