Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 341,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 648,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
~Al2Si2O5(OH)4
Numer CAS:
UNSPSC Code:
11111803
NACRES:
NA.25
EC Number:
310-194-1
MDL number:
Form:
solid
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
solid
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
InChI key
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- A kaolin/calcium incorporated shape memory and antimicrobial chitosan-dextran based cryogel as an efficient haemostatic dressing for uncontrolled hemorrhagic wounds: Explores the use of kaolin in creating an innovative cryogel that offers improved haemostatic performance, crucial for managing severe bleeding in clinical settings (Andrabi and Kumar, 2023).
- Properties of hydric and biodegradability of cassava starch-based bioplastics reinforced with thermally modified kaolin: Examines the enhancement of bioplastic properties through the incorporation of kaolin, aiming to improve water resistance and biodegradability, which is significant for environmental sustainability (Meite et al., 2021).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) research use (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| agency USP/NF | agency tested according to Ph. Eur. | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaolin
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?