Przejdź do
18143
trans-Nerolidol
analytical standard
Synonim(y):
(E)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, trans-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
363,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.37
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-053-4
Beilstein/REAXYS Number:
5731231
MDL number:
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥85% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
145-146 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
InChI key
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
General description
Nerolidol is a naturally occurring sesquiterpene found in the essential oils.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
It has been used as reference sample for analyzing sterols and related compounds in root bark of Oplopanax horridus using HPLC and TLC methods.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04610590W277207277541
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
FG, Kosher
grade
-
assay
≥85% (GC)
assay
-
assay
≥97%
assay
96%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Nerolidol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)