Merck
04610590
trans-Nerolidol
primary reference standard
Synonim(y):
(E)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, trans-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol
Wybierz wielkość
50 MG
1260,00 zł
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1260,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.37
Beilstein:
5731231
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
145-146 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
Klucz InChI
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
Opis ogólny
Nerolidol jest naturalnie występującym seskwiterpenem znajdującym się w olejkach eterycznych.
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Zastosowanie
Został on użyty jako próbka referencyjna do analizy steroli i związków pokrewnych w korze korzenia Oplopanax horridus przy użyciu metod HPLC i TLC.[1]
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-performance liquid chromatography and thin-layer chromatography assays for Devil's Club (Oplopanax horridus).
Gruber JW
Journal of Chromatographic Science, 42(4), 196-199 (2004)
Christian Zorzetto et al.
Fitoterapia, 100, 95-109 (2014-12-03)
In the present work we carried out a phytochemical and biological investigation on three Hypericum species, i.e. Hypericum reflexum, Hypericum canariense and Hypericum grandifolium, from the Canary Islands where they are traditionally used as diuretic, wound healing, vermifuge, sedative and