Przejdź do
17971
Arsenic(III) oxide
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Synonim(y):
Arsenic trioxide, Arsenous acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
415,00 zł
352,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
As2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.84
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38080102
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
215-481-4
MDL number:
352,75 zł
Cena katalogowa415,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reference material
Quality Level
assay
>99.5%
quality
certified by BAM
technique(s)
titration: suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
General description
Arsenic(III) oxide is a volumetric standard produced under rigorous conditions and measured with the highest possible precision. Its content determination and homogeneity assessment are carried out using volumetric redox titration as the primary analysis method.
Search & download your certificate here.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
The reference material is to be used as a reductometric standard for titer determinations in redox titrations.
Features and Benefits
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Traceable to NIST standard reference material
  • Offers accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analysis Note
Exact concentration, expiry date and detailed information on certification can be found on the certificate and certification report, included in each package. Content and expiry date on label.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
311383A1010202673
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
>99.5%
assay
99.95-100.05%
assay
≥99.0%
assay
99.995% trace metals basis
grade
reference material
grade
ACS reagent (primary standard)
grade
-
grade
-
quality
certified by BAM
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael Ash, Irene Ash
Handbook of Preservatives, 281 -281 (2004)
Arsenic?glutathione complexes?their stability in solution and during separation by different HPLC modes.
Raab, Andrea, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 19.1, 183-190 (2004)
Yanfei Jia et al.
PloS one, 8(1), e54774-e54774 (2013-02-06)
Alpha-fetoprotein (AFP)-producing gastric cancer (AFPGC), represented by the production of AFP, has a more aggressive behavior than common gastric cancer. The underlying mechanisms are not well understood. Arsenic trioxide (As(2)O(3)) is used clinically to treat acute promyelocytic leukemia(APL) and has
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
17971-10G04061838754400