Merck
202673
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) oxide
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
ATO, Trójtlenek diarsenu;
Wybierz wielkość
5 G
279,00 zł
25 G
970,00 zł
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
279,00 zł
25 G
970,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
As2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
eCl@ss:
38080102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: arsenic
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
Klucz InChI
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Arsenic(III) oxide (ATO) is an inorganic form of arsenic that is used as a therapeutic compound for treating patients with acute promyelocytic leukemia (APL). Many drug-delivery methods are currently being developed using nanotechnology to overcome its poor bioavailability due to rapid clearance from blood.[1][2][3]
Zastosowanie
  • Zastosowania w detekcji elektrochemicznej: Badanie nad perowskitami na bazie La połączonymi z funkcjonalizowanymi nanowłóknami węglowymi podkreśla zastosowanie trójtlenku arsenu do elektrochemicznego wykrywania roksarsonu w próbkach wody i żywności, zapewniając metodę poprawy bezpieczeństwa i monitorowania środowiska (John Felix MA et al., 2024).
  • Działanie antyproliferacyjne w badaniach nad rakiem: Badania wykazały hamujący wpływ trójtlenku arsenu w połączeniu z metforminą na proliferację komórek KG1a, co sugeruje jego potencjalną przydatność w opracowywaniu strategii przeciwnowotworowych (Huang-Li WH et al., 2024).
  • Remediacja środowiska: Przegląd materiałów na bazie tlenku manganu do usuwania arsenu omawia zastosowanie trójtlenku arsenu w remediacji środowiska, koncentrując się na skuteczności i postępach w technologiach dekontaminacji arsenu (Younas M et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Silica nanovehicles endow arsenic trioxide with an ability to effectively treat cancer cells and solid tumors.
Zhao Z, et al.
Journal of Materials Chemistry, 2(37), 6313-6323 (2014)
Recent advances in arsenic trioxide encapsulated nanoparticles as drug delivery agents to solid cancers.
Akhtar A, et al.
Journal of biomedical research, 31(3), 177-177 (2017)
A facile route to core?shell nanoparticulate formation of arsenic trioxide for effective solid tumor treatment.
Zhang Z, et al.
Nanoscale, 8(7), 4373-4380 (2016)
Ruoshi Xu et al.
Bone research, 6, 33-33 (2018-11-28)
How osteoblast cells are induced is a central question for understanding skeletal formation. Abnormal osteoblast differentiation leads to a broad range of devastating craniofacial diseases. Here we have investigated intramembranous ossification during cranial bone development in mouse models of skeletal
Cui Li et al.
Toxicology letters, 219(3), 223-230 (2013-04-02)
Arsenic trioxide (As2O3; ATO) is clinically effective in treating acute promyelocytic leukemia (APL); however, it frequently causes cardiotoxic effects. This study was designed to investigate whether ATO could induce apoptosis of cardiac fibroblasts (CFs) that play very important roles in
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf