The solubility of this product has not been tested. Internal information indicates that this compound is soluble in diluted sodium hydroxide, with a solubility of 4 mg in 10 ml of 0.01 M NaOH. Due to the potential for salt formation from this solution, it is not considered to be very stable. A literature search is recommended for more information on the solubility of this material.
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.01
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4458616
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI key
NFIVJOSXJDORSP-QMMMGPOBSA-N
Application
4-Borono-L-phenylalanine can be used as a building block in solid-phase peptide synthesis. It can also be used to synthesize substituted triazine derivatives as potential tryptophan hydroxylase inhibitors via Suzuki cross-coupling reaction using palladium as a catalyst.
Other Notes
Tyrosine analogue; employed for treatment of melanom cells by boron neutron capture therapy
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 17755-250MG | 04061838753274 |
-
What is solubility of this compound?