Przejdź do
47835
Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20F3NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
455.43
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
optical activity
[α]/D -37±2°, c = 1 in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)[C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C25H20F3NO4/c26-25(27,28)16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m0/s1
InChI key
YMEGJWTUWMVZPD-QFIPXVFZSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
338338
description
≥97% (HPLC)
description
98%
assay
≥97% (HPLC)
assay
98%
functional group
Fmoc
functional group
amine, carboxylic acid, Fmoc
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
optical activity
[α]/D -37±2°, c = 1 in DMF
optical activity
[α]20/D −37°, c = 1 in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis, reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)