Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
1130,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
DL-asparagine, 2 g/L , dipotassium phosphate, anhydrous, 1 g/L , magnesium sulfate, 0.5 g/L , potassium sulfate, 10 g/L , L-proline, 1 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.4±0.2
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
selective by defined nutrients for Pseudomonas spp.
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| suitability selective by defined nutrients for Pseudomonas spp. | suitability selective for Enterobacter spp., selective for Escherichia coli, selective for Salmonella spp., selective for coliforms | suitability Desulfobacter spp., Desulfovibrio spp., Desulfuromonas spp., Thiobacillus spp., sulfate-reducing bacteria | suitability selective by low pH for Bifidobacterium spp., selective by low pH for Lactobacillus spp. |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 17129-500G | 04061838750839 |