Merck
28228
Sulfate Reducing Broth, Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
product line
BioChemika
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ammonium sulfate, 0.1 g/L , calcium chloride, 0.1 g/L , dipotassium phosphate, 2.0 g/L , ferric chloride, 0.02 g/L , magnesium sulfate, 0.1 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable, microbiological culture: suitable
pH
7.8±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
Desulfobacter spp., Desulfovibrio spp., Desulfuromonas spp., Thiobacillus spp., sulfate-reducing bacteria
Application
For the cultivation and enumeration of sulfate reducing bacteria such as Thiobacillus thioparus. As supplement 10 g/l sodium thiosulfate (Cat. No. 72049) is needed.
Preparation Note
Suspend 2.32 g in 1 litre distilled water and add 10 g of sodium thiosulfate (Cat. No. 72049). Boil to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)