Przejdź do
17122
Suplement Clostridium difficile
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Clostridium spp.
Application
An antibiotic supplement for the selective isolation of Clostridium difficile.
Other Notes
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
D-Cycloserine 250 mg; Cefoxitin 8 mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1714551962P9352
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
Clostridium spp.
suitability
selective for Clostridium spp.
suitability
Clostridium spp.
suitability
Clostridium spp.
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
17122-5VL04061838750792
17122-1VL04061837399220