Przejdź do
17145
Clostridium difficile Agar (baza)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171609
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15 g/L , disodium phosphate, 5 g/L , fructose, 6 g/L , magnesium sulfate, 0.1 g/L , monopotassium phosphate, 1 g/L , proteose peptone, 40 g/L , sodium chloride, 2 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
selective for Clostridium spp.
Application
Used with supplement for cultivation of Clostridium difficile from food and certain pathological specimens.
Preparation Note
Zawiesić 34,55 g w 500 ml wody destylowanej. Podgrzać delikatnie do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Schłodzić do 50°C. Aseptycznie dodać uwodnioną zawartość 1 fiolki Clostridium Difficile Supplement (nr kat. 17122) wraz z 7% (v/v) odwłóknioną krwią końską lub owczą. Dobrze wymieszać i przelać do sterylnych płytek Petriego.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
937356179279332
TSN Agar suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Millipore
93735
TSN Agar
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
selective for Clostridium spp.
suitability
selective and differential for Clostridium spp.
suitability
selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp.
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
agar, 15 g/L , fructose, 6 g/L , monopotassium phosphate, 1 g/L , sodium chloride, 2 g/L , disodium phosphate, 5 g/L , proteose peptone, 40 g/L , magnesium sulfate, 0.1 g/L
composition
agar, 13.5 g/L , casein peptone, 15 g/L , ferric citrate, 0.5 g/L , neomycin sulfate, 0.05 g/L , polymyxin B sulfate, 0.02 g/L , sodium sulfite, 1 g/L , yeast extract, 10 g/L
composition
agar, 15 g/L , ammonium ferric citrate, 1 g/L , lactose, 10 g/L , meat extract, 5 g/L , meat peptone, 5 g/L , neutral red, 0.02 g/L , sodium citrate, 6 g/L , sodium deoxycholate, 3 g/L , sodium thiosulfate, 5.4 g/L
composition
agar, 15 g/L , ammonium sulfate, 1 g/L , dextrose, 1 g/L , dipotassium phosphate, 7 g/L , magnesium sulfate, 0.1 g/L , monopotassium phosphate, 2 g/L , sodium citrate, 0.5 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
life science and biopharma, microbiology
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)