Przejdź do
16866
Monoetyloglicynoksylidyna
analytical standard
Synonim(y):
MEGX, MGEX, Monoethylglycinexylidide, N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide, Norlidocaine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
791,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
791,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CC1=C(NC(CNCC)=O)C(C)=CC=C1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-4-13-8-11(15)14-12-9(2)6-5-7-10(12)3/h5-7,13H,4,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
WRMRXPASUROZGT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lidocaine metabolite
Monoethylglycinexylidide (MEGX) is an active metabolite of lidocaine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
92574B527445323
Amitraz PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45323
Amitraz
application(s)
pharmaceutical
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
agriculture
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
16866-25MG04061838749994