Przejdź do
16415
Petrolatum Jelly
meets analytical specification of Ph. Eur.
Synonim(y):
Petrolatum, Petroleum jelly
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
994,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
53131641
EC Number:
232-373-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
liquefying point 35 - 70 °C
Quality Level
quality
meets analytical specification of Ph. Eur.
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
impurities
acidity or alcalinity, in accordance, residual solvents, in accordance, ≤300 ppm aromatic polycycl. hydrocarbons
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
solubility
water: insoluble
suitability
in accordance for identity (IR), passes test for appearance of solution
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Application
  • Strychnos pseudoquina modulates the morphological reorganization of the scar tissue of second intention cutaneous wounds in rats.: This study examines the use of Petrolatum Jelly in combination with Strychnos pseudoquina to enhance scar tissue healing and reorganization in cutaneous wounds. The findings highlight the biochemical pathways involved in wound healing and the potential therapeutic applications of Petrolatum Jelly in dermatological treatments (Sarandy et al., 2018).
  • Schinus terebinthifolius Raddi (Aroeira) leaves oil attenuates inflammatory responses in cutaneous wound healing in mice.: The application of Petrolatum Jelly as a base for delivering Aroeira leaves oil demonstrates significant anti-inflammatory effects in cutaneous wound healing. This research underscores the biochemical mechanisms through which Petrolatum Jelly enhances the therapeutic properties of herbal extracts in wound care (Estevao et al., 2017).
  • Liquid Crystal Formation from Sunflower Oil: Long Term Stability Studies.: The study explores the formulation of stable liquid crystals from sunflower oil using Petrolatum Jelly as a stabilizing agent. The findings highlight the molecular interactions and long-term stability of such formulations, emphasizing their potential applications in biochemistry and material science (da Rocha-Filho et al., 2016).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
762351552226454
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
-
suitability
in accordance for identity (IR), passes test for appearance of solution
suitability
-
suitability
in accordance for appearance of solution, in accordance for identity (IR)
suitability
in accordance for fatty acid composition, passes test for identity
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
H2O: soluble 180 g/L at 20 °C
solubility
alcohol: insoluble, diethyl ether: insoluble, water: insoluble
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tomomi Tani et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 25(9), 2181-2191 (2005-03-05)
The behavior of single molecules of neurotrophins on growth cones was observed by the use of the fluorescent conjugate of nerve growth factor (NGF), Cy3-NGF. After the application of 0.4 nm Cy3-NGF, chick dorsal root ganglion growth cones responded within
Mehrnaz Geranmayeh et al.
Archives of gynecology and obstetrics, 285(1), 77-81 (2011-05-27)
Maintaining an intact perineum is a highly regarded aim in delivery procedures today. Since perineal massage is a common practice during delivery, the present study aims to investigate the effect of perineal massage with Vaseline on perineal trauma (rate of
Lucie Jelínková et al.
Biology of reproduction, 74(5), 905-912 (2006-02-03)
Aurora kinase B (AURKB) is a chromosomal passenger protein that is essential for a number of processes during mitosis. Its activity is regulated by association with two other passenger proteins, INCENP and Survivin, and by phosphorylation on Thr 232. In
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
16415-10KG04061834400233
16415-1KG04061838747945
16415-6X1KG04061838747952
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?