Wybierz wielkość
528,00 zł
528,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
form
oil
Quality Level
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
refractive index
n20/D 1.473
viscosity
100-145 mPa.s(20 °C)
bp
300 °C (lit.)
mp
-24 °C (lit.)
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) IR spectroscopy: suitable | technique(s) IR spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) PCR: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form oil | form viscous liquid | form - | form light oil |
| mp -24 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| bp 300 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.473 | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.467 (lit.) |
General description
Application
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
419.0 °F - closed cup
flash_point_c
215 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Validated HPTLC method for mineral oil contamination in food, enabling quantification of paraffin oil in milk using HPTLC plates and TLC Explorer.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 76235-10ML-KC | 04061838083173 |
| 76235-500ML | 04061838261175 |