Przejdź do
16336
Bulion odżywczy nr 3, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Bulion odżywczy Vegitone nr 3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
534,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171607
534,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
peptone (vegetable), 5.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , vegetable extract, 1.5 g/L , yeast extract, 1.5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical
water monitoring, microbiology
suitability
nonselective for bacteria (General Media)
Application
Nutrient Broth No 3 Vegitone is used as a general culture medium which may be used as enrichment medium by incorporating 10% blood or other biological fluids. It is like Nutrient Broth No 3 but the animal derived products are replaced by plant equivalents.
Preparation Note
Zawiesić 13 g w 1000 ml wody destylowanej. Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Dozować według potrzeb i sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
701494083470122
suitability
nonselective for bacteria (General Media)
suitability
bacteria (general purpose media), nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms
suitability
Actinomycetes spp., Streptomyces spp.
suitability
Erysipelothrix spp., bacteria, nonselective for Brucella spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Listeria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
composition
peptone (vegetable), 5.0 g/L , vegetable extract, 1.5 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , yeast extract, 1.5 g/L
composition
meat extract, 1 g/L , peptone, 5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , yeast extract, 2 g/L
composition
ammonium sulfate, 1 g/L , calcium chloride, 0.02 g/L , L-cysteine hydrochloride, 1 g/L , dextrose, 5 g/L , magnesium sulfate, 0.2 g/L , monopotassium phosphate, 15 g/L , sodium chloride, 5 g/L , starch, soluble, 1 g/L , tryptone (vegetable), 4 g/L , tryptose (vegetable), 10 g/L , vegetable infusion powder, 10 g/L , yeast extract, 5 g/L
composition
D(+)-glucose, 1 g/L , peptone, 15 g/L , sodium chloride, 6 g/L , yeast extract, 3 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
16336-500G-F04061838747563