Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł | |
| 30 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UBA Number:
08050024
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPowiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| density 1.12-1.18 g/mL at 20 °C | density - | density - | density - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| pH 12-14 (20 °C, direct) | pH - | pH - | pH - |
Application
SODOSIL was used as detergent in rinsing of epoxy coated surfaces[1].
Preparation Note
The best cleaning results are achieved with = 2−20% for normal contamination. The cleaning time = 2−24 h depends on the degree of contamination and on the bath temperature. The action of ultra-sonic waves accelerates the cleaning operation considerably as does an increase in temperature. The cleaning solution can be prepared with tap water. The use of demineralisied water results in more optimum utilisation of baths.
Legal Information
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
G Aspenes et al.
Journal of colloid and interface science, 343(2), 529-536 (2009-12-29)
The mechanisms by which hydrates deposit in a petroleum production line are related to pipeline surface properties, fluid composition and properties, and water cut. In this work, adhesion forces between cyclopentane hydrates and solid surfaces were investigated as a function
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 16166-30KG | 04061836682699 |
| 16166-5L | 04061836691219 |