Przejdź do
16104
Sucrose
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Synonim(y):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
589,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
995,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
agency
meets analytical specifications of BP, meets analytical specifications of NF, meets analytical specifications of Ph. Eur.
description
color index <= 45
grade
puriss.
form
solid
optical activity
[α]20/D +66.3 to +67.0°, c = 26% in H2O
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
impurities
dextrine, complies, organic volatile impurities, in accordance (GC), reducing sugar, complies, residual solvents, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.0035% Chloride (Cl), ≤0.006% Sulfate (SO4), ≤10 ppm Sulfite (SO2), ≤5 ppm Heavy Metals (lead)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 105 °C, 3 h
color
white
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
conductivity
≤35 μS/cm
mp
185 - 187  °C ((365 - 369 °F )), 185-187 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 170 ml, methanol: soluble 1 gm in 100ml, H2O: 342 g/L at 20 °C, alcohol: insoluble (Dehydrated), glycerol: moderately soluble, pyridine: moderately soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤60 mg/kg, sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
cation traces
Ca:, in accordance, Pb: ≤0.5 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Application
  • Auxin regulates bulbil initiation by mediating sucrose metabolism in Lilium lancifolium: This study highlights the role of sucrose in regulating the initiation of bulbils in plants, facilitated by auxin signaling, demonstrating its significance in plant developmental processes (Xin et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Sucrose is extracted from cane sugar or beet sugar. It is made up of glucose and fructose and is a good source of carbon and energy. In sugarcane plants, accumulation of sucrose is important in elongation of internodes. Thus metabolism of sucrose plays a major role in the growth of the sugarcane plant.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S16000001623637S3929
Sucrose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1600000
Sucrose
Sucrose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1623637
Sucrose
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
grade
puriss.
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 170 ml, H2O: 342 g/L at 20 °C, glycerol: moderately soluble, methanol: soluble 1 gm in 100ml, pyridine: moderately soluble, alcohol: insoluble (Dehydrated)
solubility
-
solubility
-
solubility
soluble 342 g/L at 20 °C (completely)
suitability
complies for appearance of solution
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
solid
form
-
form
-
form
crystalline
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucrose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
16104-25KG04061838745910
16104-6X2.5KG04061834400219
16104-2.5KG04061834400196
16104-100G04061838745897
16104-10KG04061835541027
16104-6X250G04061834400226
16104-1KG04061835541034
16104-6X1KG04061834400202
16104-250G04061838745903
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?